Learn More
Haldenwanger™ Crisoles de perfil de tubo de cerámica de aluminio
Descripción
- Para uso en condiciones de alto desgaste como morteros y majas, molinos de bolas, boquillas con filtro, fundas de protección de eje y más
- Cerámica de aluminio Alsint 99.7
- Resistencia química a una variedad de ácidos y álcalis
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Diámetro interior (métrico) | 19mm |
| Material | Cerámica de alúmina |
| Temperatura máxima | 1750 °C |
| Cantidad | 1 |
| Diámetro exterior (métrico) | 24mm |
| Altura (métrico) | 100mm |
| Product Type | Crisoles |
| Forma | Cilindro |