Descripción
La alúmina se utiliza como adsorbente, agente desecante y catalizador, y en la fabricación de cementos dentales y materiales refractarios
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 500 g |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Tipo | Alúmina B |
| Forma física | Polvo |
| Número MDL | MFCD00003424 |
| Densidad | 3,94g/cm3 a 20°C (Lit.) |
| CAS | 1344-28-1 |