Learn More
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminum Sheet SILGUR
76.70€ - 149.00€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 5-17 μm |
---|---|
Tamaño de poro | 60 Å |
Tipo | Lámina de aluminio |
Volumen de poro | 0,75 ml/g |
Superficie específica | ∼ 500 m2/g |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12750833
|
Macherey-Nagel™
818422 |
10 x 20 cm |
76.70€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12794738
|
Macherey-Nagel™
818412 |
10 x 20 cm |
76.70€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12760833
|
Macherey-Nagel™
818423 |
20 x 20 cm |
149.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
5-17 μm | |
Lámina de aluminio | |
∼ 500 m2/g |
60 Å | |
0,75 ml/g | |
0,20 mm |