Learn More
Macherey-Nagel™ Lámina de aluminio nano-SILGUR UV254 Alugram
Código de producto. 12720853 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 10 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. 12720853
Marca: Macherey-Nagel™ 818442
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
HPTLC aluminum sheets with unmodified silica gel (SiOH) and concentrating zone (kieselguhr, diatomaceous earth or diatomite).
Especificaciones
Tamaño de partículas 2-10 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 25/Paq.
Tipo Lámina de aluminio
Indicador fluorescente UV254
Volumen de poro 0,75 ml/g
Superficie específica ∼ 500 m2/g
Grosor (métrico) 0,02 mm
Dimensiones (L x An) 10 x 10 cm