Learn More
Macherey-Nagel™ Láminas de aluminio Nano-SIL UV254
Código de producto. p-8011983 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
5 x 20 cm
20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
12784738 20 x 20 cm paquete de 25
12760813 5 x 20 cm paquete de 50
2 options
Código de producto. 12784738
Marca: Macherey-Nagel™ 818343
Solo quedan null
Especificaciones
Tamaño de partículas 2-10 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 25/Paq.
Tipo Lámina de aluminio
Indicador fluorescente UV254
Volumen de poro 0,75 ml/g
Superficie específica ∼ 500 m2/g
Grosor (métrico) 0,20 mm
Dimensiones (L x An) 20 x 20 cm