Learn More
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminum Sheet Nano-SIL G
Código de producto. 12774738 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
5 x 20 cm
20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. 12774738
Marca: Macherey-Nagel™ 818241
Solo quedan null
Especificaciones
Tamaño de partículas 2-10 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 25/Paq.
Tipo Lámina de aluminio
Volumen de poro 0,75 ml/g
Superficie específica ∼ 500 m2/g
Grosor (métrico) 0,20 mm
Dimensiones (L x An) 20 x 20 cm