Learn More
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminum Sheet Nano-SIL G
Código de producto. 12770753 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
5 x 20 cm
20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
12770753 5 x 20 cm paquete de 50
12774738 20 x 20 cm paquete de 25
2 options
Código de producto. 12770753
Marca: Macherey-Nagel™ 818240
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Specifikationer
Tamaño de partículas 2-10 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 50/Paq.
Tipo Lámina de aluminio
Volumen de poro 0,75 ml/g
Superficie específica ∼ 500 m2/g
Grosor (métrico) 0,20 mm
Dimensiones (L x An) 5 x 20 cm
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.