Descripción
HPTLC aluminum sheets with cyano (CN, nitrile) modified silica gel.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 2-10 μm |
| Tamaño de poro | 60 Å |
| Cantidad | 50/Paq. |
| Tipo | Lámina de aluminio |
| Indicador fluorescente | UV254 |
| Para utilizar con (aplicación) | Hormonas esteroides, fenoles, conservantes |
| Volumen de poro | 0,75 ml/g |
| Superficie específica | ∼ 500 m2/g |
| Grosor (métrico) | 0,15 mm |
| Dimensiones (L x An) | 4 x 8 cm |