Learn More
Tenak™ Alu FlexRack para congeladores horizontales
Código de producto. 11694742 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
340 mm
395 mm
505 mm
560 mm
615 mm
670 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
11694742 670 mm cada uno
11644742 395 mm cada uno
11664742 505 mm cada uno
11674742 560 mm cada uno
11684742 615 mm cada uno
15280464 340 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11694742 Proveedor Tenak™ N.º de proveedor TE20122
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Alu FlexRack se recomienda para todas las aplicaciones en las que se necesita una solución de almacenamiento flexible.
  • Gracias a los estantes ajustables se puede utilizar la gradilla para todas las alturas de cajas de crioconservación
  • Se suministra con un estante y una varilla de fijación para asegurar las cajas
  • Fabricada en aluminio
  • Se puede utilizar con cualquier congelador horizontal
Especificaciones
Material Aluminio
Para utilizar con (equipo) Congeladores horizontales
Fondo (métrico) 140 mm
Incluye Varilla de fijación
Estantes 1
Altura (métrico) 670 mm
Anchura (métrico) 145 mm