Descripción
- Gracias a los estantes ajustables se puede utilizar la gradilla para todas las alturas de cajas de crioconservación
- Se suministra con un estante y una varilla de fijación para asegurar las cajas
- Fabricada en aluminio
- Se puede utilizar con cualquier congelador horizontal
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores horizontales |
| Fondo (métrico) | 140 mm |
| Incluye | Varilla de fijación |
| Estantes | 1 |
| Altura (métrico) | 505 mm |
| Anchura (métrico) | 145 mm |