Learn More
Tenak™ Alu FlexRack para congeladores horizontales
Código de producto. 11644742 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
340 mm
395 mm
505 mm
560 mm
615 mm
670 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
11644742 395 mm cada uno
11664742 505 mm cada uno
11674742 560 mm cada uno
11684742 615 mm cada uno
11694742 670 mm cada uno
15280464 340 mm cada uno
6 options
Código de producto. 11644742
Marca: Tenak™ TE20112
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Alu FlexRack se recomienda para todas las aplicaciones en las que se necesita una solución de almacenamiento flexible.
  • Gracias a los estantes ajustables se puede utilizar la gradilla para todas las alturas de cajas de crioconservación
  • Se suministra con un estante y una varilla de fijación para asegurar las cajas
  • Fabricada en aluminio
  • Se puede utilizar con cualquier congelador horizontal
Especificaciones
Material Aluminio
Para utilizar con (equipo) Congeladores horizontales
Fondo (métrico) 140 mm
Incluye Varilla de fijación
Estantes 1
Altura (métrico) 395 mm
Anchura (métrico) 145 mm