missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Altretamine, MedChemExpress

Código de producto. p-200097779
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16458156 100 mg 100 miligramos
16422056 500 mg 500 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16458156

Marca: Medchem Express HYB0181

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Altretamine is an alkylating antineoplastic agent.

Altretamine is an alkylating antineoplastic agent.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Altretamine
Forma física Solid
CAS 645-05-6
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H18N6
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo ENT-50852 RB-1515 WR-95704
Información de solubilidad DMSO : 8.33 mg/mL (39.61 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CN(C)C1=NC(N(C)C)=NC(N(C)C)=N1
Peso molecular (g/mol) 210.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.28
Porcentaje de pureza 99.64%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.