Learn More
Thermo Scientific™ ALPS Heat Sealer Accessories
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4531035
Change view
Click to view available options
Descripción:
Soporte para microplacas estándar
Soporte para placas de PCR de 384 pocillos
Soporte para placas de PCR de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción unitSize
11992281 Soporte para placas de PCR de 96 pocillos cada uno
11942291 Soporte para placas de PCR de 384 pocillos cada uno
17730768 Soporte para microplacas estándar cada uno
3 options
Código de producto. 11992281
Marca: Thermo Scientific™ AB0563/1000
Use these ALPS heat sealer accessories with the ALPS 25 Manual Heat Sealer and ALPS 50 V Microplate Heat Sealer.
Use Thermo Scientific™ ALPS heat sealer accessories with the ALPS 25 Manual Heat Sealer and ALPS 50 V Microplate Heat Sealer. The foil stripper, AB-0592, is also compatible with the ALPS 3000 Microplate Heat Sealer.
Garantía: 1 año
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Soporte para placas de PCR de 96 pocillos
Para utilizar con (equipo) Sellador térmico ALPS™
N.° por paquete 1 unidad
Tipo de producto Portador