Descripción
- Disponible en numerosas longitudes, grosores, tallas y forros, el guante de nitrilo Sol-Vex™ de Ansell ofrece unos resultados óptimos tanto en medio seco como en húmedo donde resulte crucial una gran resistencia química. Totalmente reutilizable y con una resistencia a la abrasión inigualable, ofrece un magnífico confort al usuario.
- Los guantes de nitrilo Sol-Vex™ son la elección ideal para una manipulación segura en una extensa gama de entornos de trabajo con productos químicos peligrosos.
- La versión sin forro no suelta pelusas, evitando el riesgo de contaminación y favoreciendo su uso en áreas de producción sensibles a la introducción de impurezas externas.
- El acabado en rombos invertidos mejora aún más los niveles de agarre.
- El acabado tipo arena suave aporta al guante una superficie suave que incide en la reducción de costes indirectos al contribuir a un menor rechazo en la producción de piezas frágiles.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Nitrilo |
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 374-1:2016/Type A/AGJKLPT, EN ISO 374-5:2016 Bacteria, EN388:2016/4102X |
| Clasificación | Categoría III |
| Material del manguito | Nitrilo |
| Estilo de corte | Índice |
| Descripción | High-comfort, chemical resistant glove for a wide range of applications |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Verde |
| Cut Resistance Rating | 1 |
| Desechables | Reusable |
| Mostrar más |