Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Solvex™37-186
Código de producto. 15866932 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15866932 10 1 par
15836932 7 1 par
15846932 8 1 par
15856932 9 1 par
15876932 11 1 par
5 options
Código de producto. 15866932
Marca: Ansell™ 37186100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Guante de gran confort resistente a productos químicos para una extensa gama de aplicaciones
  • Disponible en numerosas longitudes, grosores, tallas y forros, el guante de nitrilo Sol-Vex™ de Ansell ofrece unos resultados óptimos tanto en medio seco como en húmedo donde resulte crucial una gran resistencia química. Totalmente reutilizable y con una resistencia a la abrasión inigualable, ofrece un magnífico confort al usuario.
  • Los guantes de nitrilo Sol-Vex™ son la elección ideal para una manipulación segura en una extensa gama de entornos de trabajo con productos químicos peligrosos.
  • La versión sin forro no suelta pelusas, evitando el riesgo de contaminación y favoreciendo su uso en áreas de producción sensibles a la introducción de impurezas externas.
  • El acabado en rombos invertidos mejora aún más los niveles de agarre.
  • El acabado tipo arena suave aporta al guante una superficie suave que incide en la reducción de costes indirectos al contribuir a un menor rechazo en la producción de piezas frágiles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Nitrilo
Certificaciones/conformidad EN ISO 374-1:2016/Type A/AGJKLPT, EN ISO 374-5:2016 Bacteria, EN388:2016/4102X
Clasificación Categoría III
Material del manguito Nitrilo
Estilo de corte Índice
Descripción High-comfort, chemical resistant glove for a wide range of applications
Coating Material Nitrilo
Color Verde
Cut Resistance Rating 1
Desechables Reusable
Acabado exterior Sandpatch
Grado Uso industrial
Hand Específico
Latex Free Sí
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de inmersión
Tamaño 10
Esterilidad No estéril
Modelo 37-186
Grosor (métrico) 0.65 mm
Para utilizar con (aplicación) Chemical and Liquid Protetion
Guantes con puño de color Verde
Estilo de puño de los guantes Recto
Tipo de empaquetado Polybag/cardboard box
Índice de pinchazos 2
Cantidad 1 Pair/bag, 12 Pair/carton
Resistente a Chemical and Liquid Protection
Serie Solvex™
Dimensiones (L x An) 453 x 130 mm
Longitud (imperial) 453 mm
Anchura (métrico) 130 mm
Peso (métrico) 97.7 g