Learn More
Ansell Guantes de nitrilo Sol-Vex™
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
1 par
12 pares
Descripción
Guantes hasta el codo de nitrilo, resistentes a productos químicos y de uso intensivo, adecuados para una amplia gama de aplicaciones.
- La construcción de nitrilo protege contra abrasiones, cortes, enganches y perforaciones
- El diseño de dedo curvado y la palma contorneada ayudan a reducir la fatiga
- Corte completo para una colocación y retirada sencillas
- No contiene alérgenos de proteínas No favorecerá la dermatitis de contacto
- Verde oscuro
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Certificaciones/conformidad | FDA 21 CFR 177.2600 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, Categoría III |
| Chlorinated | Sí |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Verde |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Tipo de producto | Chemical-resistant Gloves |
| Tamaño | 7 |
| Mostrar más |