Learn More
Ansell Guantes de nitrilo Sol-Vex™
Código de producto. 12669701 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
1 par
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
12669701 7 1 par
11741593 8 12 pares
12445140 9 12 pares
12015550 10 12 pares
12025550 11 12 pares
5 options
Código de producto. 12669701
Proveedor: Ansell 37185_7
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Guantes hasta el codo de nitrilo, resistentes a productos químicos y de uso intensivo, adecuados para una amplia gama de aplicaciones.
Guantes hasta el codo de nitrilo, resistentes a productos químicos y de uso intensivo, adecuados para una amplia gama de aplicaciones.
  • La construcción de nitrilo protege contra abrasiones, cortes, enganches y perforaciones
  • El diseño de dedo curvado y la palma contorneada ayudan a reducir la fatiga
  • Corte completo para una colocación y retirada sencillas
  • No contiene alérgenos de proteínas No favorecerá la dermatitis de contacto
  • Verde oscuro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Certificaciones/conformidad FDA 21 CFR 177.2600
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, Categoría III
Chlorinated Sí
Aplicaciones Industrial
Color Verde
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Tipo de producto Chemical-resistant Gloves
Tamaño 7
Grosor (imperial) 22 mil
Grosor (métrico) 0.55 mm
Norma EN388 EN 388:4102X, EN 388:4102
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS AGJKLPT
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Para utilizar con (aplicación) Plantas químicas y transporte, procesamiento químico, refinería de petróleo y petroquímicos, limpieza y desengrasado, exposición a productos químicos, disolventes, líquidos peligrosos, pegamento de PVC o agua estancada, limpieza y mantenimiento
Estilo de puño de los guantes Manopla
Grip Design Sandpatch
Revestimiento Unlined
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 18889
Modelo 37-185 7 117298
Serie AlphaTec™ Solvex™ 37-185
Longitud (imperial) 18 in
Longitud (métrico) 45.7 cm