Descripción
Guantes hasta el codo de nitrilo, resistentes a productos químicos y de uso intensivo, adecuados para una amplia gama de aplicaciones.
- Compuesto de nitrilo de alto rendimiento
- Combinación de resistencia a los productos químicos y robustez, para obtener resultados óptimos en entornos húmedos o secos
- Protección contra enganches, punciones y abrasiones en comparación con los guantes de caucho o neopreno
- Altos niveles de flexibilidad, comodidad y destreza
- Aptos para aplicaciones de limpieza de alta resistencia
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600)
Compliance
Cumplen con la norma ANSI A4 (nivel de resistencia a los cortes) y ANSI 5 (nivel de resistencia a la abrasión); EN 388; aptos para la manipulación de alimentos según la FDA 21 CFR 177-2600.
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Certificaciones/conformidad | FDA 21 CFR 177.2600 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, Categoría III |
| Chlorinated | Sí |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Verde |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Tipo de producto | Chemical-resistant Gloves |
| Tamaño | 11 |
| Mostrar más |