Learn More
Ansell Alphatec Solvex 37-155 - Guantes resistentes a los productos químicos
Código de producto. p-200020516 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
17931102 7 12 pares
17941102 8 12 pares
17951102 9 12 pares
17961102 10 12 pares
17971102 11 12 pares
5 options
Código de producto. 17931102
Marca: Ansell 37155070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sin flocado interior. No hay riesgo de contaminación por pelusas. 15 mil de grosor para la tactilidad, el confort y la destreza. Composición del compuesto de nitrilo. EN 374 Tipo A protección química garantizada.
  • Reducción de riesgos: los guantes AlphaTec™ Solvex™ 37-155 para productos químicos no tienen cierre, por lo que presentan un menor riesgo de contaminación por pelusas.
  • Mayor comodidad: la palma de nitrilo de 15 mil/0,38 mm de AlphaTec™ proporciona una gran comodidad.
  • Protección especializada: Su composición de compuesto de nitrilo de alto rendimiento también garantiza la resistencia química EN 374 Tipo A
  • Mejora de la durabilidad: El mismo compuesto de nitrilo aumenta su durabilidad, con una resistencia a la abrasión de nivel 4 EN y ANSI
  • Auténtica versatilidad: Los guantes industriales AlphaTec™ Solvex™ 37-155 son adecuados para condiciones húmedas y secas, y cumplen los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR 177.2600.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Certificaciones/conformidad (Europa) ANSI ABR 4, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Contact, Category III, REACH Compliant
Chlorinated Sí
Aplicaciones Industrial
Color Verde
Finger Thickness (English) 15 mil
Finger Thickness (Metric) 0.38 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 15 mil
Palm Thickness (Metric) 0.38 mm
Tipo de producto Chemical-resistant Gloves
Tamaño 7
Grosor (imperial) 15 mil
Grosor (métrico) 0.38 mm
Norma EN388 4101X
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Estilo de puño de los guantes Manopla
Grip Design Sandpatch
Revestimiento Unlined
Longitud (imperial) 13 in
Longitud (métrico) 330 mm