Learn More
Ansell Alphatec Solvex 37-155 - Guantes resistentes a los productos químicos
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Descripción
- Reducción de riesgos: los guantes AlphaTec™ Solvex™ 37-155 para productos químicos no tienen cierre, por lo que presentan un menor riesgo de contaminación por pelusas.
- Mayor comodidad: la palma de nitrilo de 15 mil/0,38 mm de AlphaTec™ proporciona una gran comodidad.
- Protección especializada: Su composición de compuesto de nitrilo de alto rendimiento también garantiza la resistencia química EN 374 Tipo A
- Mejora de la durabilidad: El mismo compuesto de nitrilo aumenta su durabilidad, con una resistencia a la abrasión de nivel 4 EN y ANSI
- Auténtica versatilidad: Los guantes industriales AlphaTec™ Solvex™ 37-155 son adecuados para condiciones húmedas y secas, y cumplen los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR 177.2600.
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | ANSI ABR 4, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Contact, Category III, REACH Compliant |
| Chlorinated | Sí |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Verde |
| Finger Thickness (English) | 15 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.38 mm |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Palm Thickness (English) | 15 mil |
| Mostrar más |