Descripción
- Protección eficaz para entornos físicos de grado medio, especialmente para la defensa contra abrasiones y desgarros
- Su grosor medio (0,51 mm/20 ml) aumenta la movilidad y mejora la capacidad de manipular objetos
- Los modelos disponibles tienen conexiones que se ajustan a la mayoría de las cajas de guantes de aislamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0493, EN 374_2003 en materia de microorganismos, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Color | Natural |
| Hand | Específico |
| Latex Free | No |
| Material | Látex |
| Tipo de producto | Guantes Dry Box |
| Tamaño | 10 |
| Grosor (imperial) | 20 mil |
| Grosor (métrico) | 0,51 mm |
| Norma EN388 | 2020X |
| Mostrar más |