Learn More
Ansell AlphaTec™ NRL RABS and Isolator Gloves - 20 mil
Código de producto. 16815240 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño del puerto (métrico):
203 mm
305 mm
Tamaño de la unidad:
1 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del puerto (métrico) unitSize
16815240 203 mm 1 par
16835240 305 mm 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16815240 Proveedor Ansell N.º de proveedor 55104100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes translúcidos y sin revestimiento están fabricados con látex y ofrecen protección contra desgarros, abrasiones, cortes y punciones
  • Protección eficaz para entornos físicos de grado medio, especialmente para la defensa contra abrasiones y desgarros
  • Su grosor medio (0,51 mm/20 ml) aumenta la movilidad y mejora la capacidad de manipular objetos
  • Los modelos disponibles tienen conexiones que se ajustan a la mayoría de las cajas de guantes de aislamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0493, EN 374_2003 en materia de microorganismos, EN 420:2003 + A1:2009
Color Natural
Hand Específico
Latex Free No
Material Látex
Tipo de producto Guantes Dry Box
Tamaño 10
Grosor (imperial) 20 mil
Grosor (métrico) 0,51 mm
Norma EN388 2020X
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS KLNOPT
Tamaño del puerto (imperial) 8 in
Tamaño del puerto (métrico) 203 mm
Longitud (imperial) 32 in
Longitud (métrico) 813 mm