Learn More
ANSELL™ AlphaTec™ Nitrile Gloves
Código de producto. 17993552
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17993552 9 12 pares
17923522 8 12 pares
17973552 7 12 pares
17983552 10 12 pares
17933552 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17993552 Proveedor ANSELL™ N.º de proveedor 37300090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
All day comfort at exceptional value with these 0.20 mm thick nitrile gloves.
  • 8 mil or 0.2 mm thickness allows dexterity and tactility without a loss of durability
  • NBR offering protection against light acids, greases, oils, and liquids
  • Engineered fit to allow optimum balance of fit and flexibility both on its own or as an over glove
  • The latex-free formulation of these gloves presents no risk of Type 1 allergies
  • Long cuff extends to the forearm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 0
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Contact, ISO 18889:2019
Chlorinated No
Aplicaciones Industrial
Color Verde
Finger Thickness (English) 7,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.2 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 7,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.2 mm
Tipo de producto Chemical-resistant Gloves
Tamaño 9
Grosor (imperial) 7,9 mil
Grosor (métrico) 0.2 mm
EN 421 Sí
EN ISO 374-1 Tipo B
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKT
EN ISO 374 - 5 Bacterias, hongos CON protección antivirus
Estilo de puño de los guantes Manopla
Grip Design Lozenge
Revestimiento Unlined
Longitud (imperial) 12,2 in
Longitud (métrico) 310 mm