Learn More
Ansell™ Delantal con mangas Alphatec™MICROCHEM™4000 Modelo 215
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XXL
XXXL
XXXXL
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Descripción
- Cierre de velcro en el cuello
- Cierre de lazo en la cintura
- Doble puño con
- puño interior de punto
- Costuras cosidas y selladas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Apron |
| Tamaño | Medio |
| Material | Laminado de barrera multicapa |
| Color | Verde |
| Desechables | Limited-use |
| Tipo de tapón | Velcro, lazo en la cintura |
| Esterilidad | No estéril |
| Estilo de manguito | Doble punto interior |
| Sin látex | Sí |
| N.º de bolsillos | Ninguno |
| Mostrar más |