Learn More
ANSELL™ AlphaTec™ Latex-free Food-processing Gloves
Código de producto. 17953562
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
17953562 10 12 pares
17943552 9 12 pares
17953542 8 12 pares
17933542 11 12 pares
17923562 7 12 pares
5 options
Código de producto. 17953562
Marca: ANSELL™ 37320100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
All day comfort at exceptional value with these AlphaTec™ gloves. 100% latex-free gloves that are unflocked to prevent the risk of food contamination.
  • 8 mil or 0.2 mm thickness allows dexterity and tactility without a loss of durability
  • NBR offering protection against light acids, greases, oils, and liquids
  • Engineered fit to allow optimum balance of fit and flexibility both on its own or as an over glove
  • The latex-free formulation of these gloves presents no risk of Type 1 allergies
  • Long cuff extends to the forearm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 2
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 388:2016 +A1:2018|EN 421:2010|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-5:2016|Food Contact|ISO 18889:2019
Chlorinated No
Aplicaciones Industrial
Color Yellow
Finger Thickness (English) 7,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.2 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 7,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.2 mm
Tipo de producto Chemical-resistant Gloves
Tamaño 10
Grosor (imperial) 7,9 mil
Grosor (métrico) 0.2 mm
Norma EN388 2001X
EN 421 Sí
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374 - 5 Bacterias, hongos CON protección antivirus
Estilo de puño de los guantes Manopla
Grip Design Smooth
Revestimiento Unlined
Longitud (imperial) 12,2 in
Longitud (métrico) 310 mm