Learn More
Ansell AlphaTec™ 38-628 Butyl/Viton Immersion Gloves
Código de producto. 11761693 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
1 PR
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
11761693 9 1 PR
17814851 7 1 par
17824851 11 1 par
17182122 8 1 par
11751693 10 1 PR
5 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11761693
Marca: Ansell 38628090
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
AlphaTec™ Gloves 38-628 offer a combination of butyl and viton layer of 0.7 mm for a maximum protection against hazardous chemicals. Provide the best resistance to the most aggressive chemicals without compromising dexterity or comfort. Offer superior protection against aliphatic, halogenated and aromatic hydrocarbons (benzene, toluene, xylene), as well as concentrated mineral acids.
  • Son sorprendentemente flexibles y proporcionan una excelente movilidad
  • Diseñados para ofrecer comodidad con una forma ergonómica curvada y sensibilidad táctil
  • Resultan fáciles de poner y ofrecen un buen agarre
  • La ausencia de látex se traduce en que no hay riesgo de sufrir alergias al látex
  • Ideales para los sectores de la química, la automoción, la impresión, el refinado de petróleo y gasolina, aeroespacial y en minería y servicios de respuesta ante desastres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Viton/butilo
Material del manguito Viton/butilo
Aplicaciones Industrial
Coating Material Polímero de viton/butilo
Color Black
Laboratory/Cleanroom Use Sí
Latex Free Sí
Material Viton/Butyl Polymer
Tipo de producto Guantes de inmersión
Tamaño 9
Grosor (imperial) 28 mil
Guantes con puño de color Negro
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Color hem. Negra
Inspeccionado para uso médico Sí
Tipo de empaquetado Bolsas envasadas individualmente con inserto
Cantidad 1 par
Resistente a Alta resistencia química
Serie 38-628