Learn More
Ansell AlphaTec™ ESD Gloves 58-001
Código de producto. p-7244886 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
17864901 7 12 pares
17874901 8 12 pares
17884901 9 12 pares
17894901 10 12 pares
17804911 11 12 pares
5 options
Código de producto. 17864901
Marca: Ansell 58001070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
AlphaTec™ 58-001 ESD - The ideal solution to mitigate static buildup when working with chemicals and liquids in environments with static hazards or high explosive risks.
  • AlphaTec™ 58-001 ESD - Unique Nitrile and Carbon formulation consistently dissipates static across the surface and through the glove ensuring consistent passing of EN 1149 and EN 16350
  • High performance
  • Nitrile compound offers a far superior snag, puncture and abrasion protection compared with rubber or Neoprene gloves
  • Reverse lozenge palm finish for improved dry/wet grip
  • Foldable cuff gutter to prevent dripping on the forearm
  • Antistatic flocking layer for ease of donning/doffing and moisture management
  • For Assembly and inspection of components, Oil, fluids and filter change, Plating, coating, sealing, painting, Handling incoming goods, Transferring liquids and solids between vessels and tanks and process equipment, Opening furnaces draining pumps valves or lines and crackers BTX process, Cleaning furnaces, distillation pumps, valves or lines and crackers BTX process
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 1149, EN 16350:2014, EN 16350:2014, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial
Coating Material Nitrilo
Color Verde
Cut Resistance Rating ANSI A1
Desechables Reusable
Acabado exterior Sin textura
Hand Ambidiestro
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free No
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tipo de producto Glove
Tamaño 7
Esterilidad No estéril
Modelo Anti-static, AlphaTec™ 58-001 ESD
Grosor (imperial) 15 mil
Grosor (métrico) 0.38 mm
Norma EN388 4101X
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS AJKLOPT
Para utilizar con (aplicación) Mitigate static buildup
Sexo Unisex
Guantes con puño de color Verde
Estilo de puño de los guantes Manopla
Grip Design Lozenge
Revestimiento Unlined
Índice de pinchazos ANSI/ISEA 105-16 Level 1
Serie 58-001
Longitud (imperial) 13 in
Longitud (métrico) 330 mm