Learn More
Ansell Guantes de nailon tejido HyFlex™ 11-816 con revestimiento de espuma de nitrilo Fortix™
Tienda Ansell ProductosDescripción
- El revestimiento ultrafino garantiza una sensación similar a la que se tiene con las manos desnudas para los trabajadores que precisan sensibilidad en las yemas de los dedos para realizar tareas de precisión.
- El diseño ergonómico proporciona sensibilidad táctil para la manipulación sencilla de piezas pequeñas.
- Los materiales han sido probados por dermatólogos, no contienen disolventes y tienen la certificación Oeko-Tex de sustancias no nocivas.
- La tecnología de resistencia a la abrasión FORTIX™ amplía la vida útil del guante al tiempo que mejora la seguridad y productividad del trabajador.
- No se transfieren contaminantes de silicona a las piezas de metal antes de pintarlas.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; categoría II |
| Estructura | Tejido sin costuras |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Negro, Azul |
| Acabado exterior | Revestimiento de palma |
| Hand | Específico |
| Latex Free | No |
| Material | Nailon, Spandex |
| Tipo de producto | Guantes de punto sin costuras |
| Tamaño | 10 |
| Mostrar más |