Learn More
Ansell Guantes de nitrilo AlphaTec™ 58-335 con tecnología AQUADRI™
Código de producto. 15335171 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. 15335171
Marca: Ansell 58335110
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Guantes químicos con la nueva tecnología de gestión de la humedad AQUADRI™, que mantiene las manos secas durante mucho más tiempo.
  • La película de nitrilo ofrece una protección química avanzada contra la exposición accidental a bases, aceites, combustibles, algunos disolventes, grasas y grasas animales
  • El acabado de rombos invertidos proporciona un mejor agarre en seco y húmedo, lo que permite obtener resultados óptimos en condiciones secas y húmedas
  • El compuesto de nitrilo de alto rendimiento ofrece protección contra enganches, abrasión y perforaciones en comparación con el caucho o el neopreno
  • La canaleta plegable del puño evita el goteo sobre el antebrazo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 5
Certificaciones/conformidad 21 CFR 170-199
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, Categoría III, EN 1149
Chlorinated Sí
Aplicaciones Industrial
Color Verde
Finger Thickness (English) 0.030 in.
Finger Thickness (Metric) 0.75 mm
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 0.0291 in.
Palm Thickness (Metric) 0.74 mm
Tipo de producto Chemical-resistant Gloves
Tamaño 11
Grosor (imperial) 31 mil
Grosor (métrico) 0,78 mm
Norma EN388 EN 388:4101A, EN 388:4101
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Para utilizar con (aplicación) Automoción, química, maquinaria y equipos, fabricación de metales
Estilo de puño de los guantes Manopla
Grip Design Rombos invertidos
Material de revestimiento Tecnología AQUADRI™
Revestimiento Revestido
Modelo 58-335 11 114023
Serie AlphaTec™ 58-335 AQUADRI™
Longitud (imperial) 15 in
Longitud (métrico) 38 cm