Learn More
Ansell Guantes de látex sin revestimiento súper finos AlphaTec™ 87-137
Código de producto. 16805260 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6,5
7,5
8,5
9,5
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. 16805260
Marca: Ansell 87137095
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes son súper finos, altamente flexibles y mejoran la capacidad de agarre en condiciones húmedas o secas
  • Alta resistencia a los productos químicos a base de agua
  • Puños con reborde para aumentar la resistencia y facilitar su colocación
  • El patrón en diamante en las palmas y los dedos mejora el agarre en condiciones secas o húmedas
  • Aprobados para su uso en aplicaciones aptas para manipulación de alimentos
  • AQL 0.6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Aplicaciones Industrial
Color Natural
Acabado exterior Totalmente texturizados
Latex Free Yes
Material Látex
Tipo de producto Chemical Protection Gloves
Tamaño 9,5
Norma EN388 X010A
EN 421 Sí
EN ISO 374-1 Tipo B
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS KLT
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Revestimiento Sin revestir
Resistente a Productos químicos de base acuosa
Serie 87-137
Longitud (imperial) 13 in
Longitud (métrico) 320 mm