Descripción
- Alta resistencia a los productos químicos a base de agua
- Puños con reborde para aumentar la resistencia y facilitar su colocación
- El patrón en diamante en las palmas y los dedos mejora el agarre en condiciones secas o húmedas
- Aprobados para su uso en aplicaciones aptas para manipulación de alimentos
- AQL 0.6
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Natural |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Finger Thickness (English) | 0.018 in. |
| Finger Thickness (Metric) | 0.5 mm |
| Latex Free | No |
| Material | Látex |
| Palm Thickness (English) | 0.016 in. |
| Palm Thickness (Metric) | 0.4 mm |
| Mostrar más |