Descripción
- Alta resistencia a los productos químicos a base de agua
- Puño con reborde para facilitar su colocación y retirada
- Longitud de puño ampliada para mayor resistencia a la abrasión y a los desgarros
- Patrón de agarre en diamante
- Aptos para numerosas aplicaciones industriales
- Forro 100 % algodón
- AQL 0.65
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Color | Negro |
| Latex Free | No |
| Material | Látex |
| Tamaño | 6,5 |
| Grosor (imperial) | 31 mil |
| Grosor (métrico) | 0,8 mm |
| Norma EN388 | 3121A |
| EN ISO 374-1 | Tipo A |
| EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | AKL |
| Mostrar más |