Learn More
Ansell Guantes de látex extrarresistentes AlphaTec™ 87-118 con forro
Código de producto. 15900147 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
10,5
6,5
7,5
8,5
9,5
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
15900147 8,5 12 pares
15980137 6,5 12 pares
15990137 7,5 12 pares
15910147 9,5 12 pares
15920147 10,5 12 pares
5 options
Código de producto. 15900147
Marca: Ansell 87118085BP
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes de látex son flexibles y proporcionan resistencia a productos químicos con base acuosa La longitud ampliada del puño evita que las gotas se desplacen más allá del guante y lleguen a la piel.
  • Alta resistencia a los productos químicos a base de agua
  • Puño con reborde para facilitar su colocación y retirada
  • Longitud de puño ampliada para mayor resistencia a la abrasión y a los desgarros
  • Patrón de agarre en diamante
  • Aptos para numerosas aplicaciones industriales
  • Forro 100 % algodón
  • AQL 0.65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Color Negro
Latex Free No
Material Látex
Tamaño 8,5
Grosor (imperial) 31 mil
Grosor (métrico) 0,8 mm
Norma EN388 3121A
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS AKL
EN ISO 374 - 5 Sí
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Material de revestimiento 100 % algodón
Revestimiento Revestido
Resistente a Productos químicos de base acuosa
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 320 mm