Descripción
- Para su uso en zonas de bajo riesgo
- Puños con reborde para aumentar la resistencia y facilitar su colocación
- Resistentes, flexibles y cómodos
- Forro 100 % algodón
- AQL 0.65
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
| Color | Rosa |
| Hand | Específico |
| Material | Látex |
| Tamaño | 6,5 |
| Norma EN388 | 2010X |
| EN ISO 374-1 | Tipo B |
| EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | KLT |
| EN ISO 374 - 5 | Sí |
| Material de revestimiento | 100 % algodón |
| Mostrar más |