Learn More
Ansell AlphaTec 87-029
Código de producto. 17671026 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
17671026 9 12 pares
17651026 7 12 pares
17661026 8 12 pares
17681026 10 12 pares
17691026 11 12 pares
5 options
Código de producto. 17671026
Marca: Ansell 87029090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
AlphaTec 87-029 es un guante de caucho natural ligero con revestimiento de nailon tejido.
  • Buen agarre en entornos húmedos y secos debido al acabado rugoso.
  • Revestimiento sin costuras de poliamida: revestimiento de látex de caucho natural arrugado en la mano, revestimiento suave en el puño.
  • AQL 1,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE 0493|EN ISO 374-1:2016|EN 374:2003||EN 388:2016|EN 388:2003|EN 420:2003 + A1:2009|EN ISO 374-5:2016|EN407:2020 |Tipo de alimento: Caucho|Categoría III|Conforme con REACH
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial
Color Azul
Desechables No
Acabado exterior Rough
Finger Thickness (English) 0.06 in.
Finger Thickness (Metric) 1.52 mm
Latex Free No
Material Poliamida
Palm Thickness (English) 0.059 in.
Palm Thickness (Metric) 1.50 mm
En polvo Powder Free
Tipo de producto Guantes industriales
Tamaño 9
Esterilidad Non-sterile
Grosor (imperial) 0.059 in.
Grosor (métrico) 1.50 mm
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 300 mm