Learn More
Ansell™ Guantes para cajas de guantes de aislamiento Alphatec™ 85-600\85-601\85-602
Código de producto. 15536244 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
11
9,5
Tamaño del puerto (métrico):
203 mm
250 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
1 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño del puerto (métrico) unitSize
15536244 9,5 250 mm 1 par
15506244 11 203 mm 1 par
15516244 9,5 203 mm 1 par
15526244 11 250 mm 1 par
15546244 11 300 mm 1 par
15556244 9,5 300 mm 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15536244 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor undefined
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Sistema de detección de grietas de doble capa con material blanco único en un revestimiento de color negro. Guantes para aislador Ansell™ AlphaTec™ para obtener una mayor comodidad y protección en zonas críticas.
Guantes de caucho de EPDM (dieno etileno propileno) para aislador fabricados con un material blanco de alta calidad aprobado por la FDA y con un revestimiento negro para la detección de grietas.
  • Categoría III, EN 374AKL, EN 374, EN 388\3100
  • Aplicaciones ideales: electrónica y farmacéutica
  • Material de alta calidad, de conformidad con la norma CFR21 de la FDA
  • Diseñados para su esterilización en autoclave de forma repetida (hasta 50 veces), lo que reduce la necesidad de cambiar de guantes
  • Son cómodos y aportan una buena movilidad con una gran sensibilidad táctil
  • Resistentes a las soluciones de peróxido de hidrógeno y a los productos químicos desinfectantes comunes
  • Resisten el envejecimiento por exposición al oxígeno, los rayos UV y el ozono
  • Soportan temperaturas de hasta 130 °C para esterilizaciones repetidas
  • Libres de halógenos: se pueden desechar por incineración
  • Los modelos disponibles tienen conexiones que se ajustan a la mayoría de las cajas de guantes de aislamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material EPDM
Tipo de producto Isolator, RABS Gloves
Tamaño 9,5
Temperature (Metric) Max 130 °C
Grosor (imperial) 0.020 in.
Grosor (métrico) 0,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Productos farmacéuticos y electrónica
Grip Design Smooth
Tipo de empaquetado Case
Tamaño del puerto (métrico) 250 mm
Resistente a Soluciones de peróxido de hidrógeno y productos químicos desinfectantes más comunes
Serie 85-601
Longitud (métrico) 800 mm