Learn More
Ansell™ Guantes para cajas de guantes de aislamiento Alphatec™ 85-300\85-302\85-304
Tienda Ansell ProductosDescription
Guantes de caucho sintético (CSM) y polietileno clorosulfonado (CSPE) de peso medio para aislador que proporcionan una mayor comodidad y protección en entornos críticos.
- Categoría III, EN 374AKL, EN 374, EN 388\4101
- Aplicaciones ideales: productos farmacéuticos
- Material suave y flexible diseñado para facilitar el uso
- Resisten el envejecimiento por exposición al oxígeno, los rayos UV y el ozono
- Resiste temperaturas de hasta 120 °C
- De color blanco para una fácil detección de la contaminación
- Los modelos disponibles tienen conexiones que se ajustan a la mayoría de las cajas de guantes de aislamiento
Specifications
Specifications
| Color | Blanco |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | CSM |
| Tipo de producto | Isolator Gloves |
| Tamaño | 11 |
| Temperature (Metric) Max | 120 °C |
| Grosor (métrico) | 0,4 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Productos farmacéuticos |
| Tamaño del puerto (métrico) | 203 mm |
| Show More |