Learn More
Ansell™ Guantes para cajas de guantes de aislamiento Alphatec™ 85-300\85-302\85-304
Código de producto. 15506224 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
11
9,5
Tamaño del puerto (métrico):
203 mm
250 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño Tamaño del puerto (métrico) unitSize
15506224 11 250 mm 1 par
15566214 11 203 mm 1 par
15576214 9,5 203 mm 1 par
15516224 9,5 250 mm 1 par
15546224 11 300 mm 1 par
15556224 9,5 300 mm 1 par
6 options
Código de producto. 15506224
Marca: Ansell™ 85302110
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para ofrecer una alta resistencia frente a bases y ácidos concentrados. Los guantes para aislador AlphaTec™ Ansell™ son ideales para obtener una mayor comodidad y protección en zonas críticas.
Guantes de caucho sintético (CSM) y polietileno clorosulfonado (CSPE) de peso medio para aislador que proporcionan una mayor comodidad y protección en entornos críticos.
  • Categoría III, EN 374AKL, EN 374, EN 388\4101
  • Aplicaciones ideales: productos farmacéuticos
  • Material suave y flexible diseñado para facilitar el uso
  • Resisten el envejecimiento por exposición al oxígeno, los rayos UV y el ozono
  • Resiste temperaturas de hasta 120 °C
  • De color blanco para una fácil detección de la contaminación
  • Los modelos disponibles tienen conexiones que se ajustan a la mayoría de las cajas de guantes de aislamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material CSM
Tipo de producto Isolator, RABS Gloves
Tamaño 11
Temperature (Metric) Max 120 °C
Grosor (imperial) 0.016 in.
Grosor (métrico) 0,4 mm
Para utilizar con (aplicación) Productos farmacéuticos
Grip Design Smooth
Tipo de empaquetado Case
Tamaño del puerto (métrico) 250 mm
Resistente a Ácidos y bases concentrados
Serie 85-302
Longitud (métrico) 800 mm