Descripción
- Versatile Nitrile chemical protective glove with wide operating temperature range - up to 250°C (482°F) and down to -40°C (-40°F)
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 5 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | ANSI ABR 5, ANSI Cut A2, CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN407:2020 , EN 511:2006, Food Contact |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Verde |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Tipo de producto | Chemical-resistant Gloves |
| Tamaño | 11 |
| Norma EN388 | EN388:2016 3232B |
| EN ISO 374-1 | Tipo A |
| Mostrar más |