Descripción
- El revestimiento de polímero de nitrilo reduce la fugas químicas en la piel
- Para aplicaciones en interiores
- Revestimiento de nailon
- Puño con manopla
- Revestimiento verde mar, color de inmersión gris antracita
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Nitrilo |
| Material del manguito | Nitrilo |
| Aplicaciones | Industrial |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Green |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Palm Thickness (English) | 0.037 in. |
| Palm Thickness (Metric) | 0.95 mm |
| Tipo de producto | Guantes de inmersión |
| Mostrar más |