Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de nitrilo AlphaTec™ serie 58-530W
Código de producto. p-8477004 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
6 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
12649741 10 6 pares
12659741 11 6 pares
12669741 7 6 pares
12679741 8 6 pares
12689741 9 6 pares
5 options
Código de producto. 12649741
Marca: Ansell™ 58535W100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La tecnología patentada Ansell Grip Technology garantiza que el recubrimiento de polímero no penetre en el revestimiento durante la fabricación.
  • El revestimiento de polímero de nitrilo reduce la fugas químicas en la piel
  • Para aplicaciones en interiores
  • Revestimiento de nailon
  • Puño con manopla
  • Revestimiento verde agua, color de inmersión gris antracita
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Nitrilo
Material del manguito Nitrilo
Aplicaciones Industrial
Coating Material Nitrilo
Color Verde, Gris
Latex Free Yes
Material Nitrile
Tipo de producto Guantes de inmersión
Tamaño 10
Estilo de puño de los guantes Manopla
Material de revestimiento Nailon
Revestimiento Nailon blanco
Cantidad 6 par
Resistente a Resistencia química
Serie 58-535W