Learn More
Ansell™ Guantes de protección frente a líquidos y productos químicos AlphaTec™
Tienda Ansell ProductosDescripción
- El revestimiento de polímero de nitrilo reduce la fugas químicas en la piel
- Para aplicaciones en interiores
- Revestimiento de nailon
- Puño con manopla
- Revestimiento verde mar, color de inmersión gris antracita
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Nitrilo |
| Material del manguito | Nitrilo |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Verde, Gris |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Palm Thickness (English) | 0.045 in. |
| Palm Thickness (Metric) | 1.15 mm |
| Tipo de producto | Guantes de inmersión |
| Tamaño | 8 |
| Mostrar más |