Descripción
- Revestimiento interior de espuma suave para la absorción de humedad
- La película de nitrilo proporciona protección química avanzada
- El acabado de pastilla invertida ofrece un mayor agarre en húmedo y seco
- Compuesto de nitrilo para ofrecer protección contra enganches, perforaciones y abrasiones
- Puño de canaleta plegable para evitar el goteo en el antebrazo
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Verde |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrilo |
| Palm Thickness (English) | 0.0291 in. |
| Palm Thickness (Metric) | 0.74 mm |
| Tipo de producto | Guantes de inmersión |
| Tamaño | 9 |
| Grosor (imperial) | 0.0291 in. |
| Grosor (métrico) | 0,3 mm |
| Mostrar más |