Learn More
Ansell™ Guantes químicos AlphaTec™ AquaDri™
Código de producto. 15355161 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15355161 11 12 pares
15375151 10 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15355161 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 58330110
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El diseño de dos capas mantiene las manos secas durante más tiempo con mayor comodidad y rendimiento. La película de nitrilo de alta calidad proporciona una protección química avanzada contra la exposición accidental a bases, aceites, combustibles, algunos disolventes, grasas y grasas animales.
  • Revestimiento interior de espuma suave para la absorción de humedad
  • La película de nitrilo proporciona protección química avanzada
  • El acabado de pastilla invertida ofrece un mayor agarre en húmedo y seco
  • Compuesto de nitrilo para ofrecer protección contra enganches, perforaciones y abrasiones
  • Puño de canaleta plegable para evitar el goteo en el antebrazo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Industrial
Color Verde
Latex Free Yes
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 0.0146 in.
Palm Thickness (Metric) 0.37 mm
Tipo de producto Guantes de inmersión
Tamaño 11
Grosor (imperial) 0.0146 in.
Grosor (métrico) 0,3 mm
Estilo de puño de los guantes Manopla
Material de revestimiento Aquadri™ 2
Cantidad 12 pares
Resistente a Resistencia química
Serie 58-330