Learn More
Ansell™ Guantes con revestimiento de nitrilo y resistencia media AlphaTec™ 57-430
Código de producto. 15315181 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
:
Tamaño: 10
Código de producto.
15315181 Tamaño: 10
1 options
Código de producto. 15315181
Marca: Ansell™ 58430100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La movilidad de un modelo sin revestimiento con la capacidad de agarre en superficies húmedas o aceitosas propia de la tecnología ANSELL GRIP™. Ideales para la exposición accidental a lubricantes y agentes de limpieza en entornos industriales.
  • Con tecnología Ansell Grip Technology™ para un control óptimo cuando se manipulan objetos aceitosos o húmedos
  • El revestimiento de nitrilo con borra de algodón para una mejor transpiración
  • Ajuste ceñido y con sensibilidad de segunda piel para un buen agarre en superficies húmedas
  • El revestimiento de protección de 254 μm (10 mil) protege contra la exposición incidental a bases, aceites y combustibles
  • Revestimiento de nitrilo para ofrecer protección contra enganches, perforaciones y abrasiones
  • Puño de canaleta plegable para evitar el goteo en el antebrazo
  • Disponible en tallas de la 7 a la 11
  • Antiestático según la norma EN 1149
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 5
Certificaciones/conformidad 21 CFR 170-199
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, Categoría III, EN 1149
Chlorinated No
Aplicaciones Industrial
Color Verde, Anthracite
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Tipo de producto Chemical-resistant Gloves
Norma EN388 EN 388:3001X, EN 388:3001
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Grip Design Tecnología ANSELL GRIP™
Revestimiento Lined
Modelo 58-430_10
Longitud (imperial) 12,5 in
Longitud (métrico) 32 cm