Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de nitrilo AlphaTec™ serie 58-270
Código de producto. 12640952 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
12640952 6 12 pares
11791683 10 12 pares
11701693 11 12 pares
11761683 7 12 pares
11771683 8 12 pares
11781683 9 12 pares
6 options
Código de producto. 12640952
Marca: Ansell™ 58270060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñado con un excelente agarre y destreza para aplicaciones químicas de ligeras a medias.
  • Capa de nitrilo de doble pared fina con revestimiento de nailon sin costuras de calibre 15
  • Ligeros y cómodos
  • Retienen un calor mínimo, lo que reduce la transpiración
  • A prueba de líquidos
  • La forma del puño de seguridad evita enganches y picores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Nitrilo
Material del manguito Nitrilo
Aplicaciones Industrial
Color Gris
Latex Free Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 0.023 in.
Palm Thickness (Metric) 0.59 mm
Tipo de producto Guantes de inmersión
Tamaño 6
Estilo de puño de los guantes Manopla
Material de revestimiento Nailon
Cantidad 12 pares
Resistente a Resistencia química
Serie 58-270