Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de nitrilo AlphaTec™ serie 58-270
Código de producto. 11781683 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
11781683 9 12 pares
11791683 10 12 pares
12640952 6 12 pares
11701693 11 12 pares
11761683 7 12 pares
11771683 8 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11781683 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 58270090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñado con un excelente agarre y destreza para aplicaciones químicas de ligeras a medias.
  • Capa de nitrilo de doble pared fina con revestimiento de nailon sin costuras de calibre 15
  • Ligeros y cómodos
  • Retienen un calor mínimo, lo que reduce la transpiración
  • A prueba de líquidos
  • La forma del puño de seguridad evita enganches y picores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Nitrilo
Material del manguito Nitrilo
Aplicaciones Industrial
Color Gris
Latex Free Yes
Material Nitrile
Tipo de producto Guantes de inmersión
Tamaño 9
Guantes con puño de color Verde
Estilo de puño de los guantes Manopla
Material de revestimiento Nailon
Cantidad 12 pares
Resistente a Resistencia química
Serie 58-270