Descripción
- Capa de nitrilo de doble pared fina con revestimiento de nailon sin costuras de calibre 15
- Ligeros y cómodos
- Retienen un calor mínimo, lo que reduce la transpiración
- A prueba de líquidos
- La forma del puño de seguridad evita enganches y picores
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Nitrilo |
| Material del manguito | Nitrilo |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Gris |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Tipo de producto | Guantes de inmersión |
| Tamaño | 8 |
| Guantes con puño de color | Verde |
| Estilo de puño de los guantes | Manopla |
| Mostrar más |