Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de nitrilo AlphaTec™ serie 58-270
Código de producto. 11701693 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. 11701693
Marca: Ansell™ 58270110
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado con un excelente agarre y destreza para aplicaciones químicas de ligeras a medias.
  • Capa de nitrilo de doble pared fina con revestimiento de nailon sin costuras de calibre 15
  • Ligeros y cómodos
  • Retienen un calor mínimo, lo que reduce la transpiración
  • A prueba de líquidos
  • La forma del puño de seguridad evita enganches y picores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Nitrilo
Material del manguito Nitrilo
Aplicaciones Industrial
Color Gris
Latex Free Yes
Material Nitrile
Tipo de producto Guantes de inmersión
Tamaño 11
Guantes con puño de color Verde
Estilo de puño de los guantes Manopla
Material de revestimiento Nailon
Cantidad 12 pares
Resistente a Resistencia química
Serie 58-270