Descripción
- Heavyweight thickness (30 mil/0.76 mm) increases durability, augmenting chemical and physical resistance
- Unlined for effective cleaning
- Available port sizes fit most isolator glove boxes
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE0493, EN 420:2003, A1:2009, Cat III, EN ISO 374-5:2014, EN 388:2100A |
| Color | Negro |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Yes |
| Material | Neoprene Polymer |
| Tipo de producto | Isolator Gloves |
| Tamaño | 10 |
| Grosor (imperial) | 30 mil |
| Grosor (métrico) | 0.76 mm |
| Estilo de puño de los guantes | Con reborde |
| Mostrar más |